Learn More
Fisherbrand™ Lid for Desiccator with Glass Knob
For use with desiccators with glass knob
Marke:  Fisherbrand™ 632415280151
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15564625
  • 97.20 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 30-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Zur Verwendung mit Exsikkatoren mit Glasknopf
Certifications
ISO 13 130, DIN 12 491
Spezifikation
Spezifikation
215 mm
Typ: 150 mm
103 mm
Deckel
Exsikkator mit Glasknopf
Name des Produkts
Fisherbrand™ Lid for Desiccator with Glass Knob > Typ: 150mm; Durchmesser: 215mm; Höhe: 103mm