Learn More
Fisherbrand™ Lids for Desiccator with nz 24/29
Beschreibung
- Zur Verwendung mit Exsikkatoren mit NS 24/29
Certifications
ISO 13 130, DIN 12 491
Spezifikation
153 mm | |
Typ: 100 mm | |
64 mm |
Deckel | |
Exsikkator |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Lids for Desiccator with nz 24/29 > Typ: 100mm; Durchmesser: 153mm; Höhe: 64mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur