Learn More
Thermo Scientific™ Columbia-Agar MLT (dehydriert)
Kultivieren Sie anspruchsvolle und nicht anspruchsvolle Organismen, einschließlich Clostridium sporenogens, mit Columbia-Agar MLT.
Marke:  Thermo Scientific™ R455412
264.46 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 15278957
  • 272.00 CHF / 500 Gramm
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Kultivieren Sie anspruchsvolle und nicht anspruchsvolle Organismen, einschließlich Clostridium sporenogens, mit Thermo Scientific™ Remel™ Columbia-Agar MLT (dehydriert). Columbia-Agar ist ein Nährmedium für allgemeine Zwecke, das zuerst von Ellner et al. an der Columbia University entwickelt wurde.1 Ellner kombinierte Peptone aus tierischen und pflanzlichen Proteinen, die das Wachstum anspruchsvoller und nicht anspruchsvoller Organismen anreichern. Columbia-Agar MLT wird gemäß den harmonisierten Richtlinien der United States Pharmacopeia (USP)/des Europäischen Arzneibuchs (EP) formuliert, um das Vorhandensein von Clostridium spp. zu testen.2,3
Kultivieren Sie anspruchsvolle und weniger anspruchsvolle Organismen, einschließlich Clostridium sporenogens, mit Columbia-Agar MLT.
  • Entspricht den harmonisierten Richtlinien der United States Pharmacopeia (USP) bzw. des Europäischen Arzneibuchs (EP) für mikrobielle Grenzwerttests auf Clostridium spp.
  • Kann als Basisagar verwendet werden, um verschiedene Organismen durch Zugabe spezifischer Zusätze zu isolieren.
Dieses Medium kann für qualitative Verfahren als Universalmedium verwendet werden.Es enthält Peptone, die Wachstumsfaktoren wie Stickstoff, Kohlenstoff, Vitamine und Spurenelemente liefern, die für das Bakterienwachstum unerlässlich sind.Maisstärke dient als Energiequelle und Hefeextrakt liefert Vitamin-B-Komplexe.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich.Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Industrieanwendung: USP
Pulver
500 g
Columbia Agar
Agar
Für 12.0 l Medium
Dokumentation
Instructions
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer232478 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/04/2025 Catalog NumberR455412
Chargennummer217216 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/01/2025 Catalog NumberR455412
Chargennummer182706 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/12/2024 Catalog NumberR455412
Chargennummer165311 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/10/2024 Catalog NumberR455412
Chargennummer112109 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/06/2024 Catalog NumberR455412
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Columbia-Agar MLT (dehydriert) > Columbia-Agar; 500 g
Nur für Laboranwendungen