Learn More
Gibco™ Expi293™ Expressionsmedium
Expi293™ Expressionssystem
Marke:  Gibco™ A1435104
10070.00 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24331" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15400704
  • 11160.00 CHF / 20 Liter
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Das Expi293™ Expression Medium ist ein chemisch definiertes, Serum-freies, Protein-freies Medium für das Wachstum und die Transfektion von Suspensions-angepassten menschlichen embryonalen Nierenzellen (HEK-293-Zellen). Es dient speziell als zentrale Komponente bei der Unterstützung von Expi293F™ Zellkulturen hoher Dichte im Expi293™ Expressionssystem für die skalierbare transiente Protein-Expression.
  • Unterstützt das Wachstum der 293-Suspensionskulturen zu Dichten von über 1,5 x 10^7 Zellen/ml.
  • Transfektions-kompatibles, serumfreies Suspensionskulturmedium ermöglicht eine Transfektionseffizienz von über 70 % mit dem ExpiFectamine™ Transfektionsreagenz.
  • Ermöglicht die anhaltende, hohe Expression vorübergehend transfizierter Kulturen mit hoher Dichte bei Ausbeuten von bis zu 1 Gramm pro Liter rekombinanten Proteins.
  • Unterstützt Wachstum und Transfektion von 293-Zellen in Kulturen von weniger als 1 ml in Mehrfachwell-Platten bis zu mehr als 10 l in Einweg-Bioreaktoren.
  • Enthält kein Phenolrot
    Expi293™ Expressionsmedium, das mit GlutaMAX™-I Reagenz formuliert wurde. Es ist sofort einsatzbereit, ohne dass Zusätze erforderlich sind. Die chemisch definierte Formulierung gewährleistet hohe Reproduzierbarkeit und chargenübergreifende Verlässlichkeit. Das Expi293™ Expression Medium enthält keine Komponenten menschlichen oder tierischen Ursprungs. Das Medium wird für adhärente Zellkulturen nicht empfohlen.
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
  • Spezifikation
    Spezifikation
    Ein 20 l-Universalbeutel
    Im Dunkeln bei 2 bis 8 °C lagern.
    Ohne Stoffe tierischen Ursprungs, Chemisch definiert, Protein-frei, Serum-frei
    Expressionsmedium
    Kein Phenolrot
    20 l
    Expi293F™
    Flüssig
    GlutaMAX
    Expi293™
    Zertifikate
    Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
    5 Ergebnisse gefunden
    Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
    Chargennummer3077955 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog NumberA1435101,A1435104,A1435103
    Chargennummer2796062 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog NumberA1435101,A1435104,A1435103
    Chargennummer2537618 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberA1435101,A1435104,A1435103
    Chargennummer2537620 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberA1435101,A1435104,A1435103
    Chargennummer2537622 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberA1435101,A1435104,A1435103
    Name des Produkts
    Gibco™ Expi293™ Expressionsmedium > 20 l
    Für die Verwendung in der Forschung oder die Weiterverarbeitung. Nicht zur Diagnosestellung oder direkten Anwendung an Menschen oder Tieren geeignet.