Learn More
Trajan Scientific and Medical™ QUARTZ WOOL - 0.5GMS
GC-Einlass-Einsatz zur Verwendung mit Pyrojector II und Pyrolysechromatographie.
Marke: Trajan Scientific and Medical™ 18060001
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Hochauflösende Kapillar-GC
- Für die Verwendung mit Pyrolyse-Chromatographieanwendungen
- Arbeitet in Verbindung mit Pyrojektor II, der thermisch im Wesentlichen nichtflüchtige Moleküle in flüchtige Fragmente zersplittert, wodurch sie für die chromatographische Analyse geeignet sind
Spezifikation
GC-Einlass-Liner | |
Quarz | |
Quarzwolle | |
0,5 g |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Trajan Scientific and Medical™ QUARTZ WOOL - 0.5GMS > Gewicht: 0.5 g
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur