Learn More
Gibco™ Expi293™ Expressionsmedium
GREENER_CHOICE
Expi293™ Expressionssystem
662.00 CHF - 11160.00 CHF
Spezifikation
Klassifikation Ohne Stoffe tierischen Ursprungs, Chemisch definiert, Protein-frei, Serum-frei
Form Flüssig
Produkttyp Expressionsmedium
Produktlinie Expi293™
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15490694
Unterlagen ansehen
Gibco™
A1435103
10 l
5900.00 CHF
10 Liter
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
15400704
Unterlagen ansehen
Gibco™
A1435104
20 l
11160.00 CHF
20 Liter
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
13469756
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Gibco™
A1435101
1 L
662.00 CHF
1 Liter
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
13489756
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Gibco™
A1435102
6 x 1 L
3355.00 CHF
6 Liter
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Das Expi293™ Expression Medium ist ein chemisch definiertes, Serum-freies, Protein-freies Medium für das Wachstum und die Transfektion von Suspensions-angepassten menschlichen embryonalen Nierenzellen (HEK-293-Zellen). Es dient speziell als zentrale Komponente bei der Unterstützung von Expi293F™ Zellkulturen hoher Dichte im Expi293™ Expressionssystem für die skalierbare transiente Protein-Expression.
  • Unterstützt das Wachstum der 293-Suspensionskulturen zu Dichten von über 1,5 x 10^7 Zellen/ml.
  • Transfektions-kompatibles, serumfreies Suspensionskulturmedium ermöglicht eine Transfektionseffizienz von über 70 % mit dem ExpiFectamine™ Transfektionsreagenz.
  • Ermöglicht die anhaltende hohe Expression transient transfizierter Kulturen mit hoher Dichte bei Ausbeuten von bis zu 1 Gramm pro Liter rekombinanten Proteins.
  • Unterstützt Wachstum und Transfektion von 293-Zellen in Kulturen von weniger als 1 ml in Mehrfachwell-Platten bis zu mehr als 10 l in Einweg-Bioreaktoren.
  • Enthält kein Phenolrot
    Expi293™ Expressionsmedium, das mit GlutaMAX™-I Reagenz formuliert wurde. Es ist sofort einsatzbereit, ohne dass Zusätze erforderlich sind. Die chemisch definierte Formulierung gewährleistet hohe Reproduzierbarkeit und chargenübergreifende Verlässlichkeit. Das Expi293™ Expression Medium enthält keine Komponenten menschlichen oder tierischen Ursprungs. Das Medium wird für adhärente Zellkulturen nicht empfohlen.
  • Spezifikation
    Spezifikation
    Ohne Stoffe tierischen Ursprungs, Chemisch definiert, Protein-frei, Serum-frei
    Flüssig
    Expressionsmedium
    Expi293™
    Dokumentation
    Product Certifications
    Für die Verwendung in der Forschung oder die Weiterverarbeitung. Nicht zur Diagnosestellung oder direkten Anwendung an Menschen oder Tieren geeignet.
    Berichtigung von Produktinhalten
    Name des Produkts
    Gibco™ Expi293™ Expressionsmedium