Learn More
Novus Biologicals™ Human Breast Tissue MicroArray (Cancer)
Applications: Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin
Marke:  Novus Biologicals™ NBP2-30212
351.50 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 18736443
  • 370.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 28-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Formalin fixed
  • Breast cancer-metastasis
  • Species: Human
  • Cross reactivity: Human
  • Tissue condition: Cancer
  • No. of samples: 59
  • No. of patients: 40
  • Core diameter: 2.0mm
  • Section thickness: 4μm
Applications: 
Immunohistochemistry-Paraffin
Recommended Storage
Store at 4°C. Do not freeze.
Serviceleistungen
1 Jahr
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
1 Slide
Human
Breast Cancer Metastasis
Human
RUO
Cancer
Immunohistochemistry-Paraffin
Name des Produkts
Novus Biologicals™ Human Breast Tissue MicroArray (Cancer) > Human breast cancer metastasis tissue
This product is for research use only and is not approved for use in humans or in clinical diagnosis.