Learn More
Invitrogen™ Power Blotter XL System
Mit dem Invitrogen™ Power Blotter erhalten Sie einen schnellen und effizienten halbtrockenen Proteintransfer.
Marke:  Invitrogen™ PB0013
Artikelnummer. 15816162
  • 4065.00 CHF / 1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Includes: Invitrogen Power Blotter XL Kassette, Invitrogen Power-Blotter-Station
Beschreibung
Beschreibung
Das Invitrogen™ Power Blotter System ist speziell auf den schnellen, halbtrockenen Proteintransfer von Polyacrylamid-Gelen (SDS-PAGE) in Nitrozellulose- oder PVDF-Membranen innerhalb von 5 bis 12 Minuten ausgelegt. Der Power-Blotter verfügt über ein integriertes Netzteil, das für einen konstanten und hocheffizienten Proteintransfer optimiert ist.
Die Power-Blotter-Kassette ermöglicht den gleichzeitigen Transfer von Gelen. Die Power-Blotter-Station verfügt über eine anwenderfreundliche Farb-LCD-Touchscreen-Schnittstelle mit vorprogrammierten Transfermethoden für verschiedene Mengen und Größen von Gelen und Proteinen mit unterschiedlichem Molekulargewicht. Die bequeme Touch-Programmierfunktion ermöglicht die schnelle Erstellung, Speicherung und Ausführung benutzerdefinierter Transfereinstellungen.
Der Power Blotter erreicht mit den Power Blotter Select Transferstapeln einen hocheffizienten Transfer Übertragung in 7 Minuten bzw. mit dem Power Blotter 1-Step Transferpuffer in 10 Minuten. Das Gerät eignet sich auch für standardmäßige 30- bis 60-minütige halbtrockene Transferprotokolle, die auf dem herkömmlichen Towbin-Puffer basieren.
Merkmale:
  • Effizienz—hohe Transfereffizienz bei einem breiten Spektrum von Proteingrößen im Vergleich zu herkömmlichen halbtrockenen oder nassen (Tank-)Transfermethoden
  • Schnell – Transfer in 5 bis 12 Minuten mit Power Blotter Select Transferstapeln oder Power Blotter 1-Step Transferpuffer
  • Integrierte Stromversorgung—nahtlose Arbeitsabläufe zwischen Steuereinheit und Kassette; keine externe Stromversorgung erforderlich
  • Einfache Touch-Programmierung—praktische vorprogrammierte Transfermethoden oder Erstellen, Speichern und Durchführung benutzerdefinierter Transfermethoden
  • Flexibel— gleichzeitige Transfers
  • Vielseitig – Kompatibel mit Power Blotter Select Transferstapeln, Pierce 1-Step Transferpuffer für schnelle Blotting-Programme oder Towbin Transferpuffer für herkömmliche halbtrockene Transfermethoden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
• Power Blotter Station
• Power Blotter Cassette XL
Nitrozellulose, PVDF
Power Blotter
Blotter-System
Raumtemperatur
Western Blot
Semi-Dry
2 Midi-Gele oder 4 Mini-Gele
1 System
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Name des Produkts
Invitrogen™ Power Blotter XL System > Lieferumfang: Power Blotter XL Kassette; Power Power Station