Learn More
Gibco™ Opti-MEM™ I Serumreduziertes Medium
Opti-MEM™ I Reduced-Serum Medium ist ein verbessertes Minimal Essential Medium (MEM), das eine Reduzierung der Supplementation von fötalem Kälberserum um mindestens 50 % ohne Änderungen der Wachstumsrate oder Morphologie ermöglicht.
Marke: Gibco™ 31985062
22.70 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24108" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Opti-MEMI Medium wird auch zur Verwendung mit Reagenzien für die Transfektion kationischer Lipide (z. B. Lipofectamine™ Reagenz) empfohlen. Opti-MEM I Medium kann mit einer Vielzahl von Zellen in Suspension sowie von adhärenten Säugetierzellen, einschließlich Sp2, AE-1, CHO, BHK-21, HEK und primären Fibroblasten verwendet werden.
- Opti-MEM wurde folgendermaßen modifiziert: mit L-Glutamin und Phenolrot
- Einzigartiges Medium, das Insulin, Transferrin, Hypoxanthin, Thymidin und Spurenelemente enthält
- Zusatzkomponenten ermöglichen eine Reduzierung der Serumsupplementation um mindestens 50 %
- Verwendet Natriumbikarbonat-Puffersystem (2,4 g/l) und erfordert daher eine 5- bis 10-prozentige CO2-Umgebung, um den physiologischen pH-Wert aufrechtzuerhalten
- Nachhaltige Verpackung
Zellkultur, Säugetierzellkultur, Plasmid-Transfektion, RNAi-Transfektion, synthetische siRNA-Transfektion, Transfektion, shRNA- und miR RNAi-Plasmid-Transfektion
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
SP2, AE-1, CHO, BHK-21 und HEK | |
Menschlicher Ursprung | |
Flüssig | |
Steril gefiltert | |
Glutamin, Phenolrot | |
Gibco™, Opti-MEM™ | |
Raumtemperatur |
Primäre Fibroblasten | |
1 X | |
Opti-MEM I | |
Sterile-filtered | |
cGMP-compliant under the ISO 13485 standard | |
100 mL | |
Lagerbedingungen: 2 bis 8 °C. Vor Licht schützen Versandbedingungen: Haltbarkeit bei Raumtemperatur: 18 Monate ab Herstellungsdatum |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
2962162 | Analysenzertifikat | 31/01/2025 | 31985062,31985070 |
3048024 | Analysenzertifikat | 31/01/2025 | 31985062,31985070 |
2568823 | Analysenzertifikat | 29/01/2025 | 31985062 |
2537156 | Analysenzertifikat | 29/01/2025 | 31985062,31985070 |
2522727 | Analysenzertifikat | 29/01/2025 | 31985062,31985070 |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Krebsforschungskampagne
Sparen Sie kräftig bei wichtigen Produktenfür die KrebsforschungAktionscode: 24147Gültig bis zum: 2025-07-31
Neues Angebot Jetzt sparen -
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24156Gültig bis zum: 2025-06-30
-
Invitrogen
,
ABI Applied Biosystems
,
Thermo Scientific
,
Affymetrix eBioscience
Sichern Sie Ihren Fortschritt
Einsparungen zur Unterstützung Ihrer Forschung.Aktionscode: 24108Gültig bis zum: 2025-06-27
Neues Angebot Jetzt sparen
Für die Verwendung in der Forschung oder die Weiterverarbeitung. Nicht zur Diagnosestellung oder direkten Anwendung bei Menschen oder Tieren geeignet.