Learn More
TFA Dostmann THERMOHYGROMETER SENDENEINHEIT
Transmitter for TFA wireless thermo-hygrometers and weather stations.
Marke:  TFA Dostmann 30.3229.02
Artikelnummer. 16671246
  • 17.05 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 15-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Transmitter for TFA wireless thermo-hygrometers and weather stations: 30.3054, 30.3056, 30.3062
  • For wireless transmission of temperature
  • With waterproof cable sensor
  • For fridge, freezer, aquarium, pool etc.
  • Also for temperature monitoring in remote rooms
Spezifikation
Spezifikation
Temperature/Humidity Transmitter
Name des Produkts
TFA Dostmann THERMOHYGROMETER SENDENEINHEIT > Temperature Transmitter