Learn More
Pyrex™ Quickfit™ Arsenbestimmungsapparat
Hergestellt aus Borosilikatglas. Der Pyrex™ Arsenbestimmungsapparat bietet eine Analysemethode zur Bestimmung von Arsen und Antimon.
Marke:  Pyrex™ 1AD/1
161.60 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 11991578
  • 171.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 22-08-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Hergestellt aus Borosilikatglas.Der Pyrex™ Arsenbestimmungsapparat bietet eine Analysemethode zur Bestimmung von Arsen und Antimon.
  • Entwickelt für die Bewertung von Arsen und Antimon
  • Das Verfahren beruht auf der Bildung einer Verbindung zwischen Arsen und Silberdiethyldithiocarbamat mit nachfolgender Messung bei 538 nm oder 5380 Å.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Borosilikatglas (3.3)
Komplexbildung zwischen Arsin und Silberdiethyldithiocarbamat mit nachfolgender Messung bei 538 nm
Je 1 x
Arsenbestimmungsapparat
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Pyrex™ Quickfit™ Arsenbestimmungsapparat > 100 ml-Kolben