Learn More
Gibco™ Opti-MEM™ I serumreduziertes Medium, ohne Phenolrot
Dieses Improved Minimal Essential Medium ermöglicht die Reduzierung der Supplementierung mit fötalem Kälberserum um mindestens 50 % ohne Änderungen der Zellwachstumsrate oder Morphologie.
Marca: Gibco™ 11058021
86.40 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24108" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Allerta:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Descrizione
Opti-MEMI Medium wird zur Verwendung mit Reagenzien für die Transfektion kationischer Lipide wie Lipofectamine™ Reagenz empfohlen.
- Opti-MEM wurde folgendermaßen modifiziert: mit L-Glutamin, ohne Phenolrot
- Kann mit einer Vielzahl von Suspensions- und adhärenten Säugetierzellen verwendet werden
- Nachhaltige Verpackung
Zellkultur, Säugetierzellkultur, Plasmid-Transfektion, RNAi-Transfektion, synthetische siRNA-Transfektion, Transfektion, shRNA- und miR RNAi-Plasmid-Transfektion
Order Info
Versandbedingung: Raumtemperatur
Specifica
SP2, AE-1, CHO, BHK-21 und HEK | |
Menschlicher Ursprung | |
Flüssig | |
Steril gefiltert | |
Kein Phenolrot | |
Gibco™, Opti-MEM™ | |
Raumtemperatur |
Primäre Fibroblasten | |
1 X | |
Opti-MEM I | |
Glutamin | |
cGMP-compliant under the ISO 13485 standard | |
500 mL | |
Lagerbedingungen: 2 bis 8 °C, vor Licht schützen Versandbedingungen: Haltbarkeit bei Raumtemperatur: 12 Monate ab Herstellungsdatum |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.