Learn More
Corning™ Costar™ Transwell™ durchsichtige Polyester-Membraneinsätze
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Die mikroskopisch transparente Polyestermembran mit TC-Behandlung gewährleistet optimale Zellanhaftung und optimales Wachstum. Corning™ Transwell™ Multiwell-Platten mit Polyestermembraneinsätzen sorgen für bessere Sichtbarkeit in der Phasenkontrastmikroskopie und ermöglichen die Beurteilung der Zellviabilität und Monoschichtenbildung.
Marke:  Corning™ 3472
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10317701
  • 387.00 CHF / 48 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Ideal für Übertragungsstudien, Chemotaxis, Co-Kulturen und Studien zur mikrobiellen Pathogenese
  • Die dünne Membran und die gerade Porenstruktur sorgen für gleichmäßigen Zelltransport und gleichmäßige Zellmigration.
  • Der selbstzentrierende Einsatz verhindert Kapillareffekte der Medien zwischen dem Einsatz und dem umgebenden Well.
  • Platte: Nichtrecyceltes Polystyrol
  • Membran: PET
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
12 Einsätze in einer 24-Well-Platte
PET
2 x 106 Poren/cm2
6,5 mm
48 Einsätze, 4 Platten/Karton
Klar
Steril
0.33 cm2
0,6 mL
3 μm
12 Einsätze in einer 24-Well-Platte, 4 Platten pro Karton verpackt
TC-behandelt
TC-behandelt
24
Dokumentation
Product Information
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer26223032 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum23/04/2025 Catalog Number3472
Chargennummer00424034 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum27/02/2025 Catalog Number3472
Chargennummer30323048 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum18/12/2024 Catalog Number3472
Chargennummer30323034 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum17/10/2024 Catalog Number3472
Chargennummer29823020 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum31/08/2024 Catalog Number3472
Name des Produkts
Corning™ Costar™ Transwell™ durchsichtige Polyester-Membraneinsätze > 6,5 mm; 3 μm