Learn More
Invitrogen™ SARS-CoV-2 S1 Protein Ig Total Human ProcartaPlex™ Simplex Kit
Zur Messung von Antikörpern gegen das SARS-CoV-2-S1-Protein in Serum und Plasma
Marke:  Invitrogen™ EPX010-16002-901
Artikelnummer. 17148885
  • 399.00 CHF / 96 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Simplex-Kit
Human
SARS-CoV2-S1-Protein [15]
Wie für Los 1 bestimmt:0,12 bis 500 U/ml
Luminex™ Geräte
Weniger als 15 %
ProcartaPlex™
Serum/Plasma:25 μl (1:1.000 vorverdünnt)
Nasseis
96 Tests
Kombinierbar
Wie für Los 1 bestimmt:0,034 U/ml
Simplex-Kit
SARS-CoV2-S1-Protein, Coronavirus, COVID, COVID 19, COVID-19, COVID19, SARS-Coronavirus, SARS CoV-2, SARS CoV2, SARS-CoV-2
Weniger als 15 %
Serum
1 Fläschchen Capture Beads (50x)
Bei 2 bis 8 °C lagern.
SARS-CoV-2 Ig Total
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
3 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer442945-001 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/04/2025 Catalog Number
Chargennummer363172-002 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/07/2023 Catalog NumberEPX010-16002-901
Chargennummer363172-001 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/04/2023 Catalog NumberEPX010-16002-901
Name des Produkts
Invitrogen™ SARS-CoV-2 S1 Protein Ig Total Human ProcartaPlex™ Simplex Kit > 96 Tests