Learn More
Invitrogen™ NuPAGE™ Probenreduktionsmittel (10x)
Gebrauchsfertiges Reagenz zur Reduktion von Proteinproben für die Proteingelelektrophorese
Marke:  Invitrogen™ NP0004
18.76 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
21.71 CHF gültig bis 2025-06-27
Benutzen Sie den Promotions-Code "24112" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10424012
  • 32.57 CHF / 250 Mikroliter
Erhalten Sie 3 für 2
Aktionscode 24112 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Includes: NuPAGE Probenreduktionsmittel (500 mM Dithiothreitol)
Beschreibung
Beschreibung
NuPAGE Probenreduktionsmittel enthält 500 mM Dithiothreitol (DTT) in einer gebrauchsfertigen, 10X-Konzentration in stabilisierter flüssiger Form. Verwenden Sie NuPage Probenreduktionsmittel für die Proteinanalyse mit NuPAGE Novex BIS-TRIS-Gelen, um Proteinproben während der Elektrophorese im reduzierten Zustand zu halten.
1D-Gelelektrophorese, 2D-Gelelektrophorese, isoelektrische Fokussierung, Proteingel-Elektrophorese, Proteinprobenfraktionierung, Proteinprobenvorbereitung und -aufreinigung, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse
Bestellinformation
Versandbedingung: Nasses Eis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
NuPAGE™ Probenreduktionsmittel (500 mM Dithiothreitol) sollte bei 4 °C gelagert werden. Garantiert 6 Monate stabil, sofern in der Produktdokumentation nicht anders angegeben.
Probenreduzierungsmittel
250 μl
500 mM
NuPAGE™
Nasseis
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer3085032 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog NumberNP0004,NP0004_LITL18 PROMO
Chargennummer3016241 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog NumberNP0004,NP0004_LITL18 PROMO
Chargennummer2466930 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberNP0004,NP0004_LITL18 PROMO
Chargennummer2469497 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberNP0004,NP0004_LITL18 PROMO
Chargennummer2526351 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberNP0004,NP0004_LITL18 PROMO
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ NuPAGE™ Probenreduktionsmittel (10x) > 250 μl