Learn More
Thermo Scientific™ Merlin™ Umwälzkühler
Sparen Sie wertvollen Platz mit den kompakten Merlin Kühlungsgeräten für niedrige Temperaturen, die eine kontinuierliche Versorgung zwischen 1000 und 4300 W Kühlkapazität für kritische Applikationen bieten.
Marke:  Thermo Scientific™ 266226024000
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15681515
  • 19296.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 10-07-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Sparen Sie wertvollen Platz mit den kompakten Thermo Scientific™ Merlin Kühlungsgeräten für niedrige Temperaturen. Diese Umwälzkühler bieten eine Dauerkühlleistung zwischen 1000 und 4300 W für kritische Applikationen.
Thermo Scientific Merlin Umwälzkühler eignen sich ideal für Applikationen, bei denen die Wärme über einen breiten Temperaturbereich entzogen werden muss. Die Merlin Kühlplattform bietet fünf Kühlleistungen mit einem Temperaturbereich von -15 °C bis +35 °C und zeichnet sich durch leistungsstarke Kühlung bei einem robusten und kompakten Design aus. Dank zahlreicher Optionen wie verschiedene Pumpen, Kommunikationspakete und Anzeigen bei zu niedrigem Flüssigkeitsstand/zu niedrigem Fluss können die Merlin Umlaufkühler für die unterschiedlichsten Applikationsansprüche konfiguriert werden.
  • Die globale Konformität garantiert Anwendersicherheit
  • Anwenderfreundliche intuitive Steuerung
  • Halbtransparenter Behälter ermöglicht schnelle Prüfung des Flüssigkeitsstands
  • Entnehmbares Metallgitter gestattet schnelle und einfache vorbeugende Wartung
Empfohlen für:
  • Biotechnologie
  • Pharmazeutik
  • Laser
  • Labor
  • Analytik
  • Druck
  • Halbleiter
  • Industrie
  • Medizin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
M150 LR 400/50 CP55 L/LF RS232
RS232, Fernstart, Alarm für niedrigen Durchfluss und niedrigen Füllstand
CP55 (Kreiselpumpe)
10 gpm bei 22 psi (37,9 l/min bei 1,7 bar)
±0,1 °C
CE
Bis zu 4.282 Watt
-15°bis +35 °C
R134A.
230 V, 50 Hz
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Merlin™ Umwälzkühler >