Learn More
Corning™ Costar™ Transwell™ durchsichtige Polyester-Membraneinsätze
Die mikroskopisch transparente Polyestermembran mit TC-Behandlung gewährleistet optimale Zellanhaftung und optimales Wachstum. Corning™ Transwell™ Multiwell-Platten mit Polyestermembraneinsätzen sorgen für bessere Sichtbarkeit in der Phasenkontrastmikroskopie und ermöglichen die Beurteilung der Zellviabilität und Monoschichtenbildung.
224.00 CHF - 418.00 CHF
Spezifikation
Oberflächenbeschichtung | TC-behandelt |
---|---|
Farbe | Klar |
Oberflächenbehandlung | TC-behandelt |
Sterilität | Steril |
Produktcode | Marke | Porengröße | Beschreibung | Kulturfläche | Außendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Porengröße | Beschreibung | Kulturfläche | Außendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
10317701
![]() ![]() |
Corning™
3472 |
3 μm | 12 Einsätze in einer 24-Well-Platte | 0.33 cm2 | 6,5 mm |
387.00 CHF
48 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10482181
![]() ![]() |
Corning™
3470 |
0,4 μm | 12 Einsätze in einer 24-Well-Platte | 0.33 cm2 | 6.5 mm |
400.55 CHF
48 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||
13216768
![]() ![]() |
Corning™
3464 |
8 μm | 12 Einsätze in einer 24-Well-Platte | 0.33 cm2 | 6,5 mm |
418.00 CHF
48 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10357651
![]() ![]() |
Corning™
3462 |
3 μm | 12 Einsätze in einer 12-Well-Platte | 1.12 cm2 | 12 mm |
402.48 CHF
48 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||
10565482
![]() ![]() |
Corning™
3460 |
0,4 μm | 12 Einsätze in einer 12-Well-Platte | 1.12 cm2 | 12 mm |
402.48 CHF
48 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||
10619141
![]() ![]() |
Corning™
3450 |
0,4 μm | 6 Einsätze in einer 6-Well-Platte | 4,67 cm2 | 24 mm |
224.00 CHF
24 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||
10699141
![]() ![]() |
Corning™
3452 |
3 μm | 6 Einsätze in einer 6-Well-Platte | 4,67 cm2 | 24 mm |
224.00 CHF
24 Stück |
Verfügbar ab: 05-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
- Ideal für Übertragungsstudien, Chemotaxis, Co-Kulturen und Studien zur mikrobiellen Pathogenese
- Die dünne Membran und die gerade Porenstruktur sorgen für gleichmäßigen Zelltransport und gleichmäßige Zellmigration.
- Der selbstzentrierende Einsatz verhindert Kapillareffekte der Medien zwischen dem Einsatz und dem umgebenden Well.
- Platte: Nichtrecyceltes Polystyrol
- Membran: PET
Spezifikation
TC-behandelt | |
Klar | |
TC-behandelt | |
Steril |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Corning™ Costar™ Transwell™ durchsichtige Polyester-Membraneinsätze