Learn More
Thermo Scientific™ Dionex™ IonPac™ NS1 Analyse- und Vorsäulen
Erzielen Sie hocheffiziente Trennungen hydrophober, ionisierbarer Verbindungen mit diesen Umkehrphasensäulen auf Polymerbasis.
Marke: Thermo Scientific™ 088762
Beschreibung
Erzielen Sie hocheffiziente Trennungen hydrophober, ionisierbarer Verbindungen mit den Thermo Scientific™ Dionex™ IonPac™ NS1 10 μm Analyse- und Vorsäulen. Diese Umkehrphasensäulen auf Polymerbasis bieten eine hervorragende Auflösung und Peakform und sind die Säulen der Wahl für die Ionenpaar- oder Ionensuppressionschromatographie. Die Packung ist ein neutrales, makroporöses Ethylvinylbenzol-Polymer mit großer Oberfläche, quervernetzt mit 55 % Divinylbenzol, wodurch IonPac NS1 Säulen beständig gegen Lösungsmittel, Säuren und Basen sind und gleichzeitig die Verwendung von Eluenten mit pH-Werten von 0 bis 14 ermöglichen.
Säulen auf Polymerbasis für effiziente Umkehrphasentrennungen- Ideal für die Trennung großer Moleküle mit lokaler Aufladung wie z. B. Tenside geeignet
- Kann für herkömmliche polymere Umkehrphasenanwendungen verwendet werden
- Für die Ionenpaarchromatographie für schwierige Trennungen
- Erhältlich in Partikelgrößen von 5 und 10 μm
Verwenden Sie IonPac NS1-Säulen für zuverlässige Trennungen von verschiedenen Verbindungen: Aliphatische Karbonsäuren mit hohem Molekulargewicht, Alkyl- und aromatische Sulfate und Sulfonates, quaternäre Ammoniumionen, wasserlösliche Vitaminen, Schwefeloxide, Metall-Zyanid-Komplexe, Phenole
Spezifikation
Mischmodus | |
Umkehrphase, Ionenpaarung, Ionensuppression | |
10 μm | |
Makroporöses Ethylvinylbenzol-Polymer | |
250 mm | |
Responsibly packaged |
1 ml/min | |
1700 psi (117 bar) | |
Divinylbenzol | |
0 bis 14 | |
2 mm |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
SAMPLE_QAR | Analysenzertifikat | 26/01/2025 | 088762 |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.