Learn More
Bibby Scientific™ Electrothermal™ Heizelement für EM/EME
Bibby Scientific elektrothermisches Heizelement für EM/EME, Kapazität:250 ml, zur Verwendung mit:Heizmäntel der Serie 14314 EM, Spannung:230 V, Frequenz:50/60 Hz
Marke:  Bibby Scientific™ 03012-55
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11738412
  • 590.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 17-07-2025
Beschreibung
Bibby Scientific elektrothermisches Heizelement für EM/EME, Kapazität:250 ml, zur Verwendung mit:Heizmäntel der Serie 14314 EM, Spannung:230 V, Frequenz:50/60 Hz
Für Kolben: 1000mL
Leistung: 300 W
Spezifikation
Spezifikation
1000 mL
230 V
Heizelement
EM/EME Serie Wärmemäntel
Gehäuse 300w
50/60 Hz
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bibby Scientific™ Electrothermal™ Heizelement für EM/EME > Kapazität: 1000 ml