Learn More
Invitrogen™ Novex™ IEF Probenpuffer pH 3-10 (2X)
Ein optimierter vorgemischter IEF-Probenpuffer
Marke:  Invitrogen™ LC5311
Artikelnummer. 11539076
  • 56.75 CHF / 1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Novex IEF Probenpuffer pH 3-10 (2X) ist ein optimierter, vorgemischter IEF-Probenpuffer für die Verwendung mit Novex IEF-Gelen mit pH 3 bis 10. IEF ist eine sensible Technik, die von vielen Faktoren beeinflusst wird. Die optimierten vorgemischten IEF-Puffer reduzieren die Variabilität und ermöglichen konsistente Ergebnisse.
Isoelektrische Fukussierung, Protein-Gelelektrophorese, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse
Bestellinformation
Versandbedingung: Nasses Eis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Im Kühlschrank lagern (2 bis 8 °C).
2 X
3 bis 10
Novex™ IEF-Gele
25 mL
Probenladepuffer
IEF
IEF-Probenpuffer
Novex™
Nasseis
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer3042923 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog NumberLC5311
Chargennummer2399612 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberLC5311
Chargennummer2465507 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberLC5311
Chargennummer2498430 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberLC5311
Chargennummer2547330 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberLC5311
Name des Produkts
Invitrogen™ Novex™ IEF Probenpuffer pH 3-10 (2X) > 25 ml