Learn More
Fisherbrand™ Traceable™ tragbare Zeitnehmer mit Schlüsselanhänger-Clip
Für allgemeine Zeitmessungen
Marke:  Fisherbrand™ 93678-65
24.89 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24165" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11755873
  • 26.20 CHF / 1 Stück
Fisherbrand-Sonderangebote auf Top-Produkte
Aktionscode 24165 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Fisher Scientific™ Traceable™ Hand-Timer mit Schlüsselanhänger-Clip eignen sich gut für allgemeine Zeitmessungen. Ein-Kanal, Zeitschaltuhr/Stoppuhr, einzeilige Anzeige.
  • Gehäuse aus robustem ABS-Kunststoff
  • Rückführbar auf NIST™-Standards
  • Genauigkeit: 0.01%
  • Pausenfunktion (Bestellnr. 06-662, 06-662-25 und -11)
  • Bei Bestell- Nr. 06-662-11 kann zwischen AM/PM- und 24 Stunden-Format gewählt werden
Certifications
Mit Zertifikat zum Nachweis der Rückverfolgbarkeit von Geräten nach Standards des National Institute of Standards and Technology (NIST™). Kalibriert durch ein A2LA™-akkreditiertes ISO 17025-Kalibrierlabor.
Spezifikation
Spezifikation
Hand-Timer
1 Min.
1min
Silberoxid
0,25 in
1 in.
1,75 in.
0.63 cm
0,5 oz.
Batterie, ABS Kunststoffgehäuse
100 Stunden bis 1 s
0.005 %
LCD
0.63 x 2.54 x 0.63 cm (0.25 x 1 x 1.75 in.)
0.63 cm
2.54 cm
0,25 in
0.63 cm
14,17 g
Für allgemeine Zeitmessungen
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Traceable™ tragbare Zeitnehmer mit Schlüsselanhänger-Clip > Zeitschaltuhr-Bereich: 100 Stunden; 6-stellige Anzeige