Learn More
Fisherbrand™ Korkring
Ring zur Unterstützung von Kolben
Marke:  Fisherbrand™ CR/19.5
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12376447
  • 19.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 19-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Ring zur Unterstützung von Kolben
Lieferbar in verschiedenen Durchmessern
Spezifikation
Spezifikation
Korkring
Je 1
195 mm
Kolbenhalter
38 mm
160 mm
Name des Produkts
Fisherbrand™ Korkring > Innendurchmesser: 160 mm