Learn More
SI Analytics™ A 1180 pH-Elektrode aus Glas
SI Analytics™ A 1180 pH-Glaselektrode gewährleistet hohe Messgenauigkeit und -stabilität sowie eine lange Lebensdauer.
Marke: SI Analytics™ 1057997
Beschreibung
- Ag/AgCl-Abfluss
- A Glas
- Sehr tiefe Gefäße
- Bewährte High-End-Elektroden für anspruchsvolle Messaufgaben
- Dank der großen Auswahl an Diaphragmen, Membranglasarten und -formen, Wellenlängen und -durchmessern, Schliffen, Steckerverbindungen und integrierten Temperatursensoren lassen sich die pH-Elektroden äußerst vielseitig einsetzen.
- Mit individueller Seriennummer und Qualitätszertifikat
- Silamid™-Bezugssystem
Spezifikation
Glasschaft | |
pH-Elektrode | |
Sphärisch | |
120 mm |
0 bis 14 | |
Steckkopf | |
0 °C bis 80 °C | |
12 mm |