Learn More
Metro™ Super Adjustable™ Super Erecta™ Gitterregal – Edelstahloberfläche
Gestalten Sie Ihre Lagereinheiten entsprechend den Ansprüchen Ihres Labors. Das Metro Super Adjustable Super Erecta™-Gitterregal aus Edelstahl hat ein einzigartiges offenes Drahtdesign, das die freie Zirkulation von Luft ermöglicht und Staubansammlungen minimiert.
Marke: Metro™ A2424NS
Includes: Eine Packung nicht leitfähiger Keile (vier Paare).
Requires : SiteSelect™ Pfosten (separat erhältlich).
Beschreibung
- Einlegeböden in1 in-Schritten mit patentierten Freigabewinkeln einstellbar
- Die Freigabewinkel und die Keile bieten eine verbesserte Steifigkeit
- Schnelle Montage ohne Werkzeug
- Montierte Einheiten sind nicht leitfähig
- Maximale Korrosionsbeständigkeit
- Die porenfreie Oberfläche lässt sich leicht reinigen
- In Kombination mit Super Erecta feststehenden und beweglichen Pfosten und Zubehör können individuelle Konfigurationen für Lagerung und Transport erstellt werden
- Das patentierte Freigabewinkelsystem ermöglicht eine einfache Einstellung der Höhe
- Positionieren Sie Ihre Regale individuell und sorgen Sie so für maximale Lagerungsdichte
Fassungsvermögen:
- Einlegeböden mit einer Breite bis zu 48 in.; Tragfähigkeit von 800 lbs pro Einlegeboden (bei gleichmäßiger Verteilung)
- Einlegeböden mit einer Breite über 48 in.; 600 lbs pro Einlegeboden (bei gleichmäßiger Verteilung)
Serviceleistungen
Ein Jahr
Spezifikation
Wire Shelf | |
Metro™ Super Erecta™ verstellbares Regalsystem | |
24 in. | |
24 in. | |
Edelstahl |
24 x 24 Zoll (61 x 61 cm) | |
Vier nicht leitende Muffen/Keile | |
61 cm | |
61 cm |