Learn More
Mettler Toledo™ Leitfähigkeitssonden aus Edelstahl
Marke: Mettler Toledo™ 51344118
1075.00 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Spezifikation
0,105 cm-1 | |
Für Messungen von ultrareinem Wasser | |
Leitfähigkeitssonde | |
Edelstahl | |
4-polig | |
Gehäuse Inlab742 |
LTW | |
0 °C bis 100 °C | |
120 mm | |
0,01 bis 1000 mS/cm | |
Robuster Kunststoffschaft |