Learn More
Invitrogen™ Humanes BAP31, Synthetisches Peptid, Invitrogen™
Synthetisches Peptid
Marke: Invitrogen™ PEP0327
Beschreibung
BAP31 Synthetisches Peptid, PEP-0327, von Invitrogen.
Dieses Peptid stimmt mit den 16 Aminosäuren nahe dem Zentrum von humanem BAP31 überein. PEP-0327 kann als Blockierungspeptid für den polyklonalen Antikörper PA5 bis 20199 verwendet werden.
Spezifikation
10134 | |
gereinigt | |
Human-BAP31 | |
-20 °C | |
Flüssig | |
Blockierungs-Assay, Kontrolle | |
No | |
Peptid | |
RUO - research use only |
Human | |
P51572 | |
200 μg/ml | |
Synthetisches Peptid | |
PBS mit 0.1 % BSA und 0.02 % Natriumazid; pH 7.2 | |
BCAP31 | |
0.02 % Natriumazid | |
50 μg | |
PBS |
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.