Learn More
Brady™ FreezerBondz™ äußerst dünne Kryo-Etiketten aus Polyester
Kennzeichnen Sie gekrümmte gefrorene Oberflächen im Labor, wie Röhrchen, Ampullen und Kryo-Gefäße, mit dem äußerst dünnen B-492 Polyester-Etikettenmaterial. Die Etiketten können mit einem robusten und tragbaren Brady-Etikettendrucker fast überall gedruckt werden.
Marke: Brady™ 170896
Beschreibung
- Speziell entwickelt - ideal für den Einsatz in Laboren auf gekrümmten Oberflächen, wie Probenröhrchen, Ampullen, Halmen und Pipetten
- Beständig - widerstandsfähig gegen Chemikalien, Abrieb und extreme Temperaturen sowie Aufbewahrung in Flüssigstickstoff
- Selbstklebend - mit dauerhaftem Acrylklebstoff für eine gute Haftung auf glatten, gekrümmten Oberflächen wie Glas und Polypropylen
- Zertifiziert - RoHS-konform gemäß 2011/65/EU (Ergänzung 2015/863)
- Informationen zur Leistung und zu den Eigenschaften des Materials finden sich im technischen Datenblatt.
Spezifikation
2011/65/EU, 2015/863 | |
Schwarz auf Weiß | |
Kassette (Band) | |
Thermotransfer | |
Unsteril | |
BMP51;BMP53;M511;M510 | |
100 Label(s) / Box | |
25.40 mm (W) x 48.26 mm (H) | |
-196°C to 110°C | |
0.081 mm | |
1,9 in. | |
25.40 mm | |
48.26 mm |
M5-78-492 | |
Matt | |
Polyester | |
Etiketten | |
Allgemeine Kennzeichnung, Laborkennzeichnung | |
-196°C | |
100 | |
-320 °F bis + 230 °F | |
0,0032 in. | |
1,9 x 1 in. | |
1 in. | |
1.9 in |