Learn More
Novacyt - Microgen Bioproducts Latex-Agglutinationstest: L.pneumophila
Sorgt für schnelle, vermeintlich positive Ergebnisse bei selektiven Medien für eine Identifizierung gesuchter Substanzen/Diagnose.
Marke:  Novacyt - Microgen Bioproducts M45CE
Artikelnummer. 15908022
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Aus einer Reihe von Tests für den schnellen Nachweis von Erregern von Atemwegserkrankungen.
  • Spezifische Tests für eine Vielzahl von Infektionskrankheiten.
  • Schneller (2 Minuten), einfacher, empfindlicher und spezifischer Latex-Agglutinationstest zur Identifizierung und Bestätigung infizierender Kolonien.
  • Kann verwendet werden, um schnelle, vermeintlich positive Ergebnisse zu erzielen und einen frühzeitigen Hinweis auf mögliche Fehler im Produktionsprozess zu erhalten.
  • Kann verwendet werden, um Kolonien vor der vollständigen biochemischen Identifizierung zu untersuchen und kann traditionelle agglutinierende Antikörpermethoden ersetzen.
Spezifikation
Spezifikation
2 °C bis 8 °C
Latex-Agglutinationstest
2 min
L.pneumophila
50 Tests
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Novacyt - Microgen Bioproducts Latex-Agglutinationstest: L.pneumophila > Nachweis von: L. pneumophila, 50 Tests