Learn More
Fisherbrand™ Korkring
Ring zur Unterstützung von Kolben
12.00 CHF - 25.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Korkring |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Kolbenhalter |
Menge | Je 1 |
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Außendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Außendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12376447
|
Fisherbrand™
CR/19.5 |
160 mm | 195 mm |
19.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12366447
|
Fisherbrand™
CR/15 |
120 mm | 150 mm |
25.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12346447
|
Fisherbrand™
CR/07.6 |
45 mm | 75 mm |
12.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||||
12386447
|
Fisherbrand™
CR/24 |
200 mm | 240 mm |
22.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12356447
|
Fisherbrand™
CR/11.2 |
85 mm | 115 mm |
16.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||||
Beschreibung
Ring zur Unterstützung von Kolben
Erhältlich in verschiedenen Durchmessern
Spezifikation
Korkring | |
Kolbenhalter | |
Je 1 |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Korkring