Learn More
Cole-Parmer™ Essentials Deckglas aus Borosilikatglas
Protect your samples with Microscope Slide Cover Glasses.
Marke:  Cole-Parmer™ Essentials 48510-00
23.42 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11720399
  • 24.65 CHF / 156 Stück
Verfügbar ab: 18-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Constructed of borosilicate glass.
  • Choose from two thicknesses:
    • No. 1 (0.13 to 0.17 mm)
    • No.1.5 (0.16 to 0.19 mm)
  • Cover glasses are made from borosilicate glasses and packaged by the ounce.
  • The cover slips feature extra-white soda-lime glass with very low iron content.
Spezifikation
Spezifikation
Deckglas
Borosilikatglas
22 mm
22 x 22 mm
Quadratisch
22 mm
Nr. 1 (0,13 bis 0,16 mm)
156/Packung
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Cole-Parmer™ Essentials Deckglas aus Borosilikatglas > Größe:22 x 22mm