Learn More
BRAND™ Transferpette Elektronische Einkanalpipetten
Komfortables Design, ausgewogene Gewichtsverteilung, intuitive Software und benutzerfreundliche Dokumentation für Ihre Pipettieranforderungen.
Marke: BRAND™ 705347
470.25 CHF gültig bis 2025-04-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24122" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Funktionales, ergonomisches Gehäusedesign
- Individuell einstellbare Fingerstütze
- Intuitive Menüstruktur und umfassend illustrierte Bedienungsanleitung
- Durch die Verwendung der Universalspitze werden Anhaftungs- und Abwurfkräfte der Spitze deutlich reduziert
- Korrosionsbeständiger Kolben und Abwurf
- Fünf praktische Programme: Pipettieren, Rückwärtspipettieren, Mischen, GEL-Elektrophorese und Dispensieren
- Gebrauchsfertig: 4.000 Pipettierzyklen mit jeder Akkuladung, Akku-Refresh-Funktion auch während des Ladevorgangs
- Jede Pipette hat eine DE-M-Markierung und ein Qualitätszertifikat.
- Lieferung mit Akku und Silikonöl
Spezifikation
≤ ± 0,6%, 30μl | |
DIN EN ISO 8655-2 | |
Rot | |
Transferpette™ | |
250 bis 5000 μl | |
Ergonomisch | |
5,0 μl | |
59°F bis 104°F | |
1 Jahr |
Wiederaufladbarer NiMH-Akku | |
Autoklavierbar | |
1 | |
Einkanal-Mikroliterpipette | |
LCD | |
Ohne AC-Adapter | |
1 | |
15°C bis 40°C |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Videos
-
Brand Transferpette Electronic - Advanced Operations
-
Brand Transferpette Electronic - Standard Operations
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Präzision an Ihren Fingerspitzen
Liquid Handling mühelos meistern.Aktionscode: 24122Gültig bis zum: 2025-04-13
Tage
6Stunden
9Minuten
57Sekunden
26