Learn More
Fisherbrand™ Delrin™ Große Gestelle für Reagenzgläser, 24 x 30 mm
Aus einem durchgehenden Guss. Fisherbrand™ Delrin™ Reagenzglasgestelle in voller Größe (24 x 30 mm) sind hochbeständig gegen Hitze und Chemikalien.
Marke: Fisherbrand™ HS27515B
21.54 CHF gültig bis 2025-07-04
Benutzen Sie den Promotions-Code "24147" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Delrin™ Glasfaserverstärktes Polyoxymethylen (POM)
- Bietet die höchste chemische und Hitzebeständigkeit (-40 bis +140°C)
- Einzigartige tropfenförmige Öffnungen für eine bessere Retention von Röhrchen
- Autoklavierbar
- Spritzgegossene Markierungen für die Ausrichtung der Röhrchen
- Stabile Bauweise für den Einsatz in Wasserbädern
- Flache Beschriftungsfläche zur leichteren Identifizierung
Spezifikation
Teströhrchengestell | |
Blau | |
Fiberglasverstärktes Polyethylen | |
Tropfenförmige Öffnungen | |
1 | |
110 x 282 x 85 mm | |
282 mm | |
30 mm |
Autoklavierbar | |
Röhrchen (15 bis 50 ml), Röhrchen (30 mm) | |
24 | |
15 bis 50 ml-Reagenzgläser | |
Stück | |
110 mm | |
85 mm |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Krebsforschungskampagne
Sparen Sie kräftig bei wichtigen Produktenfür die KrebsforschungAktionscode: 24147Gültig bis zum: 2025-07-31