Learn More
Eppendorf™ Xplorer™ plus Electronic Pipette, Single Channel
Xplorer™ plus Electronic Pipette, Single Channel with intuitive operating system and design for simplicity, precision and reproducibility.
Marke: Eppendorf™ 4861000732
933.00 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Xplorer™ plus Electronic Pipette, Single Channel with intuitive operating system and design for simplicity, precision and reproducibility.
Erleichtert die Durchführung zusätzlicher intelligenter Anwendungen wie Ansaugen, Verdünnen, sequentielles Dispensieren und Rückwärtspipettieren. Außerdem werden Verzögerungen aufgrund komplizierter Programmierung und/oder unflexibler Prozesse vermieden. Präzise einstellbare Parameter, maximale Reproduzierbarkeit der Ergebnisse, ermüdungsfreies Arbeiten und gleichmäßige und volle Kontrolle über die Pipettierprozesse.
- Multifunktionswippschüttler: “Up is up and down is down™”-Prinzip
- Einfache Auswahl aller Funktionen mit dem praktischen Einstellrad
- Betrieb in der Sprache Ihrer Wahl
- Übersichtlich angeordnetes Farbdisplay, keine Untermenüs, Hilfefunktion
- Innovativer Wippschüttler: Wenn die Spitze abgeworfen wird, kehrt der Kolben automatisch in die Nullstellung zurück
- EIN/AUS-Schalter: Schaltet den Pipettierer bei längerer Inaktivität aus
- Zu den weitere Anwendungen gehören Absaugen, Verdünnen, sequentielles Dispensieren und Rückwärtspipettieren
- Programmierung: Einmalige Programmierung von Sequenzen zur einfacheren Handhabung komplexer Prozesse
- Individuelle Einstellung des festen Volumens: Das gewünschte Volumen kann gespeichert werden
- Kennwortschutz: Schützt Programmierung und Einstellungen
- Individuelle Geschwindigkeitsregelung: Stellt die Parameter auf Ihre gewünschte Arbeitsdrehzahl ein
- Erinnerungsfunktion für die Wartung des Pipettierers, je nach gewünschter Zeit oder Nutzungshäufigkeit
- Die Spitzen ruhen immer in der gleichen Position
- Volumen und Geschwindigkeit exakt und reproduzierbar einstellbar
- Einstellbar auf Ihre Arbeitsumgebung und Anforderungen
- Geringes Gewicht
- Verbesserte Ergonomie
- Perfekt ausgewogen
- Optimal abgewinkelter Pipettierkopf
- Verbesserte Ansicht und hochauflösende Anzeige
- Federbelasteter Spitzenkonus liefert maximale Dichtheit
- Pipettieren von Flüssigkeiten (manuell oder automatisch)
- Dispensieren (zeitgesteuert oder manuell)
- Pipettieren und Mischen
Spezifikation
±3 % bei ±3 μl/100 μl, ±1 % bei ±5 μl/500 μl, ±0,6 % bei ±6 μl/1000 | |
1000 μl epT.I.P.S™ Pipettenspitzen | |
Blau | |
epT.I.P.S. Pipettenspitze (1000 μl) | |
Xplorer Plus | |
Elektronische Pipette | |
Ergonomisch | |
Multifunktionswippe, gefederter Spitzenkonus | |
8 |
Lithium-Ion | |
Autoklavierbar | |
Wiederverwendbar | |
1 | |
Ja | |
50 bis 1000 μL | |
1000 μl epT.I.P.S™ Pipettenspitzen | |
1 μl |