Learn More
Contec™ PeridoxRTU
PeridoxRTU is a blend of hydrogen peroxide and peracetic acid.
Marke:  Contec™ SBC0902PX
324.03 CHF gültig bis 2025-05-02
Benutzen Sie den Promotions-Code "24151" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17261502
  • 434.00 CHF / 6 Stück
Verfügbar ab: 22-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Contec PeridoxRTU ist ein von BPR und EPA zugelassenes Sporizid, das in weniger als 3 Minuten eine Reduktion von log 3 gegen Bakterien- und Pilzsporen erreicht
  • Contec PeridoxRTU ist eine gebrauchsfertige Mischung aus Wasserstoffperoxid und Peroxyessigsäure, die effektiv gegen Bakterien, Pilze, Schimmelpilze, Hefen und Sporen wirkt
  • Die von PeridoxRTU entwickelte Formulierung enthält Tenside für eine hohe Reinigungseffizienz sowie Korrosionshemmer für den Oberflächenschutz
  • PeridoxRTU kann zur Reinigung und Desinfektion von Oberflächen ohne Beschädigung oder Funktionsverlust verwendet werden
  • Contec PeridoxRTU wird in einer kontrollierten Umgebung gefiltert und abgefüllt
  • Das sterile Produkt ist auf einen Sterilisierungsvertrauensgrad von 10-6 validiert
  • Das Produkt ist einzeln oder doppelt in Beuteln verpackt und wurde für den einfachen Zugang in pharmazeutischen Reinräumen entwickelt
  • Erhältlich als 0,9 l-Flasche mit Druck-/Zugverschluss für kleine Bereiche oder in 3,78 l-Behältern für die Moppkopfsättigung oder bei Bedarf an größeren Volumina
  • Die patentierte hyperaktive Chemie ermöglicht eine schnelle Reaktion und spart so Zeit für die Biodekontamination
  • Validierte sterile Version ist für Reinräume der Klasse A und B geeignet
  • Hervorragende Materialverträglichkeit und keine Beschädigung gängiger Reinraummaterialien
  • Die doppelte/einzelne Verpackung erleichtert die Desinfektion in Reinräumen
  • Der Druck-/Zugverschluss auf der 0,9 l-Flasche verhindert Tropfen und verringert das Risiko des Einatmens; kann auch einfach auf ein Wisch- oder Reinigungstuch aufgebracht werden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Sporizid
Not Applicable
Durchsichtig
Klar
RTU
Non-filtered
0,9 l
Flüssig
Steril
Nicht autoklavierbar
Wasserstoffperoxid und Peroxyessigsäure
Limited-use
No
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
2 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerGH32081213221G Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum15/03/2024 Catalog NumberSBC0902PX
ChargennummerGH32080826221B Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum26/01/2024 Catalog NumberSBC0902PX
Name des Produkts
Contec™ PeridoxRTU > 0,9 L