Learn More
Eppendorf™ Multipette™ M4 Dispenser mit Halter
Diese Pipetten eignen sich für viskose oder schaumige Lösungen und Flüssigkeiten mit hohem Dampfdruck und funktionieren nach dem Verdrängungsprinzip. Der Eppendorf™ Multipette™ M4 Dispenser mit Halterung ist das perfekte Hilfsmittel für lange Pipettierserien.
Marke: Eppendorf™ 4982000012
369.76 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24075" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Diese Pipetten eignen sich für viskose oder schaumige Lösungen und Flüssigkeiten mit hohem Dampfdruck und funktionieren nach dem Verdrängungsprinzip. Der Eppendorf™ Multipette™ M4 Dispenser mit Halterung ist das perfekte Hilfsmittel für lange Pipettierserien.
Handdispenser, Multipette M4 mit HalterungDer Eppendorf Multipette M4 Dispenser ist das ideale Präzisionsgerät für die Bearbeitung grösserer Pipettierserien. Selbst viskose oder flüchtige Flüssigkeiten, die schwierig zu pipettieren sind, sind für Multipette M4 keine Herausforderung. Die Combitips advanced komplettieren das System. Hermetisch verschlossen bieten sie höchste Sicherheit für die Arbeit mit infektiösen, toxischen oder radioaktiven Flüssigkeiten.
Wiederholungs-Dispensiermodi reduzieren die notwendigen Bewegungen, weil sie dem Benutzer ein einmaliges Befüllen der Spitze und eine 100-fache Abgabe ohne Nachfüllen ermöglichen.
Die automatische Combitip-Erkennung macht zeitaufwändige Volumenberechnungen überflüssig.
Grosser Dispensierbereich: 1uL bis 10mL
Spezifikation
CE IVD | |
CombiTip™ | |
Multipette M4-Dispenser mit Halterung | |
Ja | |
1 Stück |
Kombitips | |
Multipette™ M4 | |
10 ml | |
Combitips | |
2 Jahre |
Aktionen
-
Eppendorf
Frühling zum Sparen
Bis zu 30% Rabatt auf Eppendorf EssentialsAktionscode: 24072Gültig bis zum: 2025-06-30
Tage
16Stunden
21Minuten
33Sekunden
16 -
Mehrere Hersteller
Qualitätsanalyse und Qualitätskontrolltests
Sparen Sie bis zu 59% Rabatt auf einige unserer beliebtesten ProdukteAktionscode: 24140Gültig bis zum: 2025-08-24
Tage
71Stunden
21Minuten
33Sekunden
16Neues Angebot Sparen Sie bis zu 59 % -
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
Tage
30Stunden
21Minuten
33Sekunden
16 -
Mehrere Hersteller
Die ultimative Laborgeräte-Promotion
Sparen Sie bis zu 78 % bei hochwertigen Laborgeräten und rüsten Sie Ihr Labor zu den günstigsten Preisen auf.Aktionscode: 24075Gültig bis zum: 2025-06-30
Tage
16Stunden
21Minuten
33Sekunden
16Neues Angebot Sparen Sie bis zu 78% -
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24156Gültig bis zum: 2025-06-30
Tage
16Stunden
21Minuten
33Sekunden
16