missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

S100 calcium binding protein A14 Antibody (S100A14/9077R), Janelia Fluor™ 646, Novus Biologicals™

Rabbit Monoclonal Antibody

Marke:  Novus Biologicals NBP3-24305JF646

Artikelnummer. 18641500

  • 798.00 CHF / 0.10 Milliliter
Verfügbar ab: 08-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

S100 calcium binding protein A14 Monoclonal antibody specifically detects S100 calcium binding protein A14 in Human samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation

Spezifikation

S100 calcium binding protein A14
Monoclonal
Janelia Fluor 646
protein S100-A14, S100 calcium binding protein A14, S100 calcium-binding protein A14, S100A15BCMP84breast cancer membrane protein 84, S114
Recombinant full-length human S100 calcium binding protein A14 protein
0.1 mL
Cancer
57402
Store at 4°C in the dark.
IgG κ
ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin)
S100A14/9077R
50mM Sodium Borate
Rabbit
Protein A or G purified
RUO
Primary
Human
Purified
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
S100 calcium binding protein A14 Antibody (S100A14/9077R), Janelia Fluor™ 646, Novus Biologicals™ > 0.1 mL, Janelia Fluor 646

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt