Learn More
OHAUS™ Guardian 3000™ Heizplatten-Rührer
Kostengünstige digitale Heizrührer für Sicherheit, leistungsstarkes Rühren, und schnelles Erhitzen.
Marke: OHAUS™ 30680280
469.21 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24301" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Branchenführende Sicherheit zu erschwinglichen Preisen. Guardian 3000 Geräte für allgemeine Laboraufgaben sorgen für Sicherheit, geregeltes Heizen und kraftvolles Rühren – und das alles zu einem günstigen Preis.
- SafetyHeat™ gibt Sicherheit im Labor. Ein branchenweit führendes Früherkennungssystem überwacht anhand zweier unabhängiger Sicherheitselemente die Elektronik und schaltet Heizung aus, bevor es zur Übertemperatur kommt.
- Langlebig – das robuste Metallgehäuse ist spritzwassergeschützt und sorgt für eine lange Lebensdauer im Labor, auch unter rauen Bedingungen. Die glatte, chemikalienbeständige Keramikplatte lässt sich problemlos reinigen.
Spezifikation
Keramik | |
102,0 mm | |
Robustes Metallgehäuse, PET-Frontblende, Bedienknöpfe, Ein-/Aus-Schalter für Heizung, integrierte Stativstabhalterung, Platte aus leicht zu reinigender Keramik oder Keramik-beschichtetem Edelstahl | |
220 V bis 240 V, 4 A, 50/60 Hz | |
E-G31HS04C. | |
110,0 mm | |
41 °F bis 104 °F, 80 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend | |
4,3 in. | |
163,0 mm | |
264,0 mm | |
550,0 W | |
2,5 kg | |
264,0 x 163,0 x 110,0 mm | |
LCD-Anzeige mit einstellbarer Hintergrundbeleuchtung |
220/240 V | |
80 bis 1.600 U/min | |
3,300 kg | |
Digital | |
10,4 in. | |
5 °C bis 40 °C, 80 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend | |
Raumtemperatur 5 °C bis 500 °C | |
50/60 Hz | |
4 A | |
6,4 in. | |
5,5 lb. | |
Heizplattenrührer | |
TÜV |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
OHAUS™ Guardian 3000™ Heizplatten-Rührer > Heizplattenrührer, Modell: E-G31HS04C; Abmessungen: 264,0 x 163,0 x 110,0 mm, Durchmesser: 102 mm, Material Heizplatte: Keramik
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur