Learn More
BRAND™ Transferpette Elektronische Einkanalpipetten
Komfortables Design, ausgewogene Gewichtsverteilung, intuitive Software und benutzerfreundliche Dokumentation für Ihre Pipettieranforderungen.
495.00 CHF - 523.00 CHF
Spezifikation
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
---|---|
Anzahl Kanäle | 1 |
Produktlinie | Transferpette™ |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Farbe | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Farbe | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10641603
![]() |
BRAND™
705339 |
0,5 bis 10 μl | Grau | Ohne AC-Adapter |
495.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 01-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
10510882
![]() |
BRAND™
705343 |
10 bis 200 μl | Gelb | Ohne AC-Adapter |
495.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
10120352
![]() |
BRAND™
705340 |
2 bis 20 μl | Grau | Ohne AC-Adapter |
495.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
10102472
![]() |
BRAND™
705347 |
250 bis 5000 μl | Rot | Ohne AC-Adapter |
495.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
10511072
![]() |
BRAND™
705346 |
50 bis 1000 μL | Blau | Ohne AC-Adapter |
495.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 01-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
10475802
![]() |
BRAND™
705299 |
0,5 bis 10 μl | Keine | Europa AC-Adapter |
523.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
10150302
![]() |
BRAND™
705300 |
2 bis 20 μl | Keine | Europa AC-Adapter |
523.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
10704733
![]() |
BRAND™
705303 |
10 bis 200 μl | EU plug |
523.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10160302
![]() |
BRAND™
705306 |
50 bis 1000 μL | EU plug |
523.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10485802
![]() |
BRAND™
705307 |
250 bis 5000 μl | EU plug |
523.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Funktionales, ergonomisches Gehäusedesign
- Individuell einstellbare Fingerstütze
- Intuitive Menüstruktur und umfassend illustrierte Bedienungsanleitung
- Durch die Verwendung der Universalspitze werden Anhaftungs- und Abwurfkräfte der Spitze deutlich reduziert
- Korrosionsbeständiger Kolben und Abwurf
- Fünf praktische Programme: Pipettieren, Rückwärtspipettieren, Mischen, GEL-Elektrophorese und Dispensieren
- Gebrauchsfertig: 4000 Pipettierzyklen mit jeder Batterieladung, Batterie-Refresh-Funktion sogar während des Ladevorgangs
- Jede Pipette hat eine DE-M-Markierung und ein Qualitätszertifikat.
- Lieferung mit Akku und Silikonöl
Spezifikation
Autoklavierbar | |
1 | |
Transferpette™ |