Learn More
Thermo Scientific™ Precision™ Universalwasserbäder PROMO
Thermo Scientific Precision™ Universalwasserbäder sind für die Aufrechterhaltung der Wassertemperatur von Umgebungstemperatur bis 100 °C ausgelegt
Marke:  Thermo Scientific™ TSGP28PMO5
5139.17 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24307" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16285131
  • 5577.75 CHF / 1 Einheit
Verfügbar ab: 17-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Durch die kleinere Stellfläche gegenüber früheren Modellen gewinnen Sie mehr Platz auf Ihrem Arbeitstisch.
  • Eine moderne Mikroprozessorsteuerung gewährleistet eine erweiterte Funktionalität.
  • Schützen Sie Ihre Arbeit durch akustische Alarme
  • Komfortable Speicherung häufig verwendeter Einstellungen mit vier voreingestellten Temperaturwerten
  • Einfache Bedienung und Überwachung mit symbolbasiertem grafischem Display
  • Mit der neuartigen Scharnierkonstruktion lässt sich der Deckel leicht aufklappen und entfernen.
  • Vermeidet Badschäden und Überhitzung durch eine Schutzabschaltung bei zu niedrigem Füllstand
  • Vereinfachter Betrieb mit Schnellkupplungsablauf für Modelle mit einem Fassungsvermögen von 10, 20 und 28 l sowie Dual-Modelle
  • Garantie je nach Land unterschiedlich, bitte wenden Sie sich für Einzelheiten an uns
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Edelstahl
28 l Universalwasserbad
UL, CE
Monochrom-LCD
Außen mit Epoxidpulver beschichtet
4
±0,2 °C
11.7 X 19.7 x 7.9 in. (297 x 500 x 200 mm)
50/60 Hz
Digital
28 l
Umgebungstemperatur bis 100 °C
24 Liter Thermo-Beads
Precision GP 28
±0,1 °C
392 x 555 x 282 mm (15.4 x 21.8 x 11.1 in.)
100-115 V/200-230 V
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Precision™ Universalwasserbäder PROMO > 28 l