Learn More
Multipette™ E3 Einkanalpipette
Zum Dispensieren und Pipettieren aller Flüssigkeiten, unabhängig von der Viskosität bei Einhaltung der höchsten Standards für genaue Ergebnisse. Die Eppendorf™ Multipette™ E3 Einkanalpipette gewährleistet volle Volumenkontrolle, verbesserte Genauigkeit und Reproduzierbarkeit bei gleichzeitiger Verringerung der körperlichen Belastung während der Anwendung.
Marke: Eppendorf 4987000010
658.89 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24075" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Zum Dispensieren und Pipettieren aller Flüssigkeiten, unabhängig von der Viskosität bei Einhaltung der höchsten Standards für genaue Ergebnisse. Die Eppendorf™ Multipette™ E3 Einkanalpipette gewährleistet volle Volumenkontrolle, verbesserte Genauigkeit und Reproduzierbarkeit bei gleichzeitiger Verringerung der körperlichen Belastung während der Anwendung.
Bietet ein vielseitiges Dispensiersystem, das nach dem Direktverdrängungsprinzip arbeitet und daher jede Art von Flüssigkeit unter Einhaltung der höchsten Standards für genaue Ergebnisse pipettieren kann.- Hochgeschwindigkeitsdispensierung mit motorisiertem Kolben
- Automatische Erkennung der Combitip™ advanced™ Spitzen
- Abwurf der Spitzen auf Knopfdruck
- Volumenbereich von 1 μl bis 50 ml
- Li-Ionen-Batterie
- Beleuchtete Anzeige
Spezifikation
Lithium-Ion | |
CombiTip™ | |
Flüssigkeitsdispenser | |
Beleuchtete Farbe | |
8 |
Combitips advanced™, Eppendorf Quality™, PCR clean, Eppendorf Biopur™ | |
1 | |
1 bis 50 ml | |
Ladeadapter, 2 Combitips advanced™ Sortimentspackungen |
Videos
-
Eppendorf - Pipetting Viscous Liquids
-
Eppendorf - Pipetting Viscous Liquids
Aktionen
-
Eppendorf
Frühling zum Sparen
Bis zu 30% Rabatt auf Eppendorf EssentialsAktionscode: 24072Gültig bis zum: 2025-06-30
-
Mehrere Hersteller
Qualitätsanalyse und Qualitätskontrolltests
Sparen Sie bis zu 59% Rabatt auf einige unserer beliebtesten ProdukteAktionscode: 24140Gültig bis zum: 2025-08-24
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 59 % -
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
-
Mehrere Hersteller
Die ultimative Laborgeräte-Promotion
Sparen Sie bis zu 78 % bei hochwertigen Laborgeräten und rüsten Sie Ihr Labor zu den günstigsten Preisen auf.Aktionscode: 24075Gültig bis zum: 2025-06-30
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 78%