Learn More
Bel-Art™ Drain stand, poxygrid labware
Die drei Reihen epoxidbeschichteter Drahtbügelhalterungen (insgesamt 14) halten Laborartikel mit einem Halsinnendurchmesser von mindestens 18 mm
Marke: Bel-Art™ H18805-0000
143.33 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Mit drei Reihen epoxidbeschichteter Haarnadelstützen (insgesamt 14) für Laborartikel mit einem Innendurchmesser von 18 mm oder mehr
- Die obere Reihe ist mit 12 geraden Stiften mit 10.2 cm (4 in.) Länge zur Aufnahme kleinerer Gegenstände ausgestattet
- Ein Tablett aus Polystyrol nimmt das von den Laborartikeln ablaufende Wasser auf
- Die Standfüße mit Gummispitzen sorgen für einen rutschfesten Stand auf der Tischoberfläche. Das Gestell kann jedoch auch mithilfe der Drahtösen an der Rückseite an der Wand montiert werden.
Spezifikation
Drip Tray | |
Nicht autoklavierbar | |
Lab Glassware | |
26 | |
None | |
Non-sterile | |
430 x 170 x 480 mm | |
6,5 in. | |
16,75 in. | |
19 in. |
Abtropfgestell | |
Blue | |
Polystyrol | |
Triangle | |
No | |
Lab Glassware | |
17 cm | |
43 cm | |
48 cm |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30
Tage
5Stunden
10Minuten
32Sekunden
51 -
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
Tage
80Stunden
10Minuten
32Sekunden
51Neues Angebot Sparen Sie bis zu 85%