Learn More
Hamilton™ 5 ml, Modell 1005 TLL SYR, Instrumentenspritze mit langer Lebensdauer
Die Spritzen der Serie 1700 sind die gasdichte Version der Originalspritzen der Serie 700. Diese Serie von Spritzen eignet sich ideal für die Abgabe von Volumen von 1 bis 500 μl. Eine Vielzahl von verschiedenen Anschlüssen und Nadeloptionen steht in dieser Serie zur Verfügung.
Marke:  Hamilton™ 9882-45
Artikelnummer. 11570162
  • 179.00 CHF / 1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Datenblatt
  • Volumen – 5 mL
  • Spritzentyp – Longlife Gastight
  • Spritzenserie – 1.000/Packung
  • Kündigung – Luer-Lock aus PTFE (TLL)
  • Kolbenausführung – Seitenpfostenbefestigung (XL)
  • Flüssigkeitsdurchfluss – Borosilikatglas, PTFE, UHMWPE
  • Autoklavierbar – Nein
  • Sterilisierbar mit Gas – Ja
  • Höchsttemperatur – 115 °C/239 °F
  • Mindesttemperatur – 10 °C/50 °F
  • Innendurchmesser des Zylinders – 0,406 Zoll (10,3 mm)
  • Außendurchmesser der Zylinders – 0,530 Zoll (13,5 mm)
  • Maximaler Druck – 200 psig (13,8 bar)
  • Verkaufsmenge – 1 Spritze pro Packung
Spezifikation
Spezifikation
UHMWPE-Spritzen mit langer Lebensdauer, Instrumentenspritzen
5 mL
Name des Produkts
Hamilton™ 5 ml, Modell 1005 TLL SYR, Instrumentenspritze mit langer Lebensdauer >