Learn More
Fisherbrand™ Labortrockner-Rack-Set – Wand-/Tischhalterung
Das vielseitigste Trocken-Rack derzeit auf dem Markt
Marke:  Fisherbrand™ 120791F
237.88 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 17120041
  • 258.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Description
Description
  • Mit Kanälen für eine mehr Konfigurationsmöglichkeiten und zum Schutz vor Bruch
  • Trockenkorb zum Halten kleiner Gegenstände und mit Schlitz zum sicheren Halten von Pipetten beim Trocknen
  • SureGrip Haken mit patentiertem Design zum sicheren Halten von Glaswaren an ihrem Platz
  • Einsatz an der Theke oder Wand:
    • Steht allein auf integriertem Klappständer
    • Einfache Wandmontage mit mitgeliefertem Handbuch und Hardware
  • Rack aus langlebigem Polystyrol
  • Fasst bis zu 77 lb.
  • Gesamtmaße: 17,4 x 26 x 5,5 in. (44,1 x 66 x 13,9 cm)
  • Im Lieferumfang enthalten:
    • 72 Stiftklammern: 36 klein (grün), 36 groß (blau)
    • 2 Trocknungskörbe
    • Ablaufschläuche
    • Montageanleitung & Befestigungsmaterial
Specifications
Specifications
Gestell zum Trocknen
Grau, Blau, Grün, Durchsichtig, Naturfarben
Kunststoff
Keine
Unsteril
17,4 x 26 x 5,5 in.
Nicht autoklavierbar
Laborglaswaren
Rechteckig
Nein
Trocknen von Laborartikeln
441,96 x 660,4 x 139,7 mm
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
Videos
  • Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Fisherbrand Lab Drying Rack Set (EN)
    • Video Player is loading.
      Current Time 0:00
      Duration 0:00
      Loaded: 0%
      Stream Type LIVE
      Remaining Time 0:00
      1x
      • Chapters
      • descriptions off, selected
      • subtitles off, selected
        Fisherbrand Lab Drying Rack Set (DE)
      • Video Player is loading.
        Current Time 0:00
        Duration 0:00
        Loaded: 0%
        Stream Type LIVE
        Remaining Time 0:00
        1x
        • Chapters
        • descriptions off, selected
        • subtitles off, selected
          Fisherbrand Lab Drying Rack Set (FR)
        SDS
        Documents
        Documents
        Certificates
        View accessory products
        Special Offers
        Special Offers
        Product Content Correction
        Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
        Product Title
        Fisherbrand™ Labortrockner-Rack-Set – Wand-/Tischhalterung > 441,96 x 660,4 x 139,7 mm