Learn More
Bel Art™ SP Scienceware™ Lab-Aire™ II Glaswaren Trockengestelle
Als Wand- oder Tischmodell erhältliches Trockengestell für Glaswaren und Kunststoffe
Marke:  Bel Art™ F18933-0015
284.18 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15540102
  • 311.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 05-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Wand- und Tischgestelle zum Trocknen von Glaswaren und Kunststoffartikeln
  • Trocknen und lagern Sie empfindliche Laborgeräte, einschließlich Becher, Kolben, Flaschen, Reagenzgläser und Zylinder, auf diesen platzsparenden Trockengestellen
  • Einseitige Tischmodelle passen flach gegen eine Wand
  • Zweiseitige Tischmodelle liefern bei einer etwas größeren Stellfläche die doppelte Kapazität (bis zu 114 Zapfen)
  • Drei Größen und Längen von Zapfen mit V-Kanal können zum Halten unterschiedlicher Laborgeräte neu positioniert werden
  • Der robuste Körper und die Zapfen bestehen aus ABS-Kunststoff, korrodieren nicht und sind leicht sauber zu wischen
  • Modelle zur Wandbefestigung haben Befestigungspunkte, die für genormte Stecktafeln passen
  • Zapfen sind zur Umgestaltung des Gestells für bestimmte Trocknungsanforderungen getrennt erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
Pegs
Not Autoclavable
Laborglaswaren, Laborwaren aus Kunststoff
57
None
Non-sterile
375 x 254 x 569 mm
37,5 cm
57 cm
7 in.
Gestell, dreistufig für Labortisch
Cream, Teal
ABS-Kunststoff
Rectangular
No
Lab Glassware
569 mm
14,75 in.
22,4 in.
17,8 cm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Bel Art™ SP Scienceware™ Lab-Aire™ II Glaswaren Trockengestelle > Tischgerät; einseitig; 3 Ebenen; 57 Stifte