Learn More
Eppendorf™ Thermodrucker DPU-S445
Thermolinien-Punktdrucker mit hoher Druckgeschwindigkeit und transparenter Druckoberfläche.
Marke:  Eppendorf™ 6135011000
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15723275
  • 933.72 CHF / 1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Automatisches Ausdrucken der Ergebnisse
  • Einfache und direkte Verbindung über USB
  • Kompakt, geringes Gewicht
  • Problemlose Papierausrichtung
  • Kompatibel mit dem BioPhotometer D30 und der Produktlinie BioSpectrometer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
BioPhotometer D30 und die Produktlinie BioSpectrometer
Thermotransferdrucker
Max. Druckgeschwindigkeit: 90 mm/s, Punkte/Linie: 832, Auflösung: 8 Punkte/mm
EU-Stecker
Name des Produkts
Eppendorf™ Thermodrucker DPU-S445 > EU-Stecker