Learn More
Azlon™ magnetischer Mikrorührstab
Verwenden Sie diese Stäbe für verschiedene Rühranwendungen. Fisherbrand™ Azlon™ Magnetische Mikrorührstäbe eignen sich hervorragend für kleine Gefäße, Reagenzgläser und Fläschchen.
Marke: Azlon SWN954
Beschreibung
Verwenden Sie diese Stäbe für eine Vielzahl von Rühranwendungen. Fisherbrand™ Azlon™ Mikromagnetrührer eignen sich ideal für kleine Gefäße, Reagenzgläser und Fläschchen.
- Zum effizienten Rühren
- PTFE-Verbindung
Spezifikation
Autoklavierbar | |
3 mm | |
Magnet | |
Mikro |
0,3 in. | |
10 mm | |
2/Pckg. |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Azlon™ magnetischer Mikrorührstab > Länge: 10 mm; Außendurchmesser: 3 mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur