Learn More
Azlon™ magnetischer Mikrorührstab
Verwenden Sie diese Stäbe für verschiedene Rühranwendungen. Fisherbrand™ Azlon™ Magnetische Mikrorührstäbe eignen sich hervorragend für kleine Gefäße, Reagenzgläser und Fläschchen.
Marke: Azlon SWN956
Beschreibung
Verwenden Sie diese Stäbe für eine Vielzahl von Rühranwendungen. Fisherbrand™ Azlon™ Mikromagnetrührer eignen sich ideal für kleine Gefäße, Reagenzgläser und Fläschchen.
- Zum effizienten Rühren
- PTFE-Verbindung
Spezifikation
Autoklavierbar | |
3 mm | |
Magnet | |
Mikro |
0.51 in. | |
13 mm | |
2/Pckg. |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24156Gültig bis zum: 2025-06-30
-
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13