Learn More
Gilac™ Tampico Oven Broom
Tampico Oven Broom is a special brush for bakery and pastry.
Marke: Gilac™ G020020
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Special brush for bakery and pastry.
Spezifikation
Broom Head | |
Unsteril | |
38 cm | |
Ja |
Orange | |
Nicht autoklavierbar | |
15 in. | |
Wood |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gilac™ Tampico Oven Broom > Tampico Oven Broom; Width: 38 cm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur