Learn More
Invitrogen™ LIVE/DEAD™ Fixable Near IR (780) Viability Kit, for 633 nm excitation
Die LIVE/DEAD fixierbaren Viabilitätssets ermöglichen eine klare Bestimmung von lebenden und toten Zellen und ermöglichen eine präzisere Analyse sowohl mit der konventionellen als auch mit der spektralen Durchflusszytometrie.
Marke:  Invitrogen™ L34994
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17344361
  • 578.00 CHF / 1 Set
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
400 Assays
Fluoreszent
Zellviabilitätskit
Röhrchen
Enthält 10 Fläschchen mit LIVE/DEAD Fixierbares Totzellenfärbemittel und 2 Fläschchen mit 500 μl DMSO.
Bei -20 °C lagern.
633/785 nm
DMSO (Dimethylsulfoxid)
LIVE/DEAD™
LIVE/DEAD™ Fixierbares Nahinfrarot- (780) Viabilitätskit, für 633 nm Anregung
Durchflusszytometrie
LIVE/DEAD Fixierbarer Nahinfrarot- (780) Zellfarbstoff
Nahes IR
Eukaryotische Zellen
633 nm
Raumtemperatur
Durchflusszytometer
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer3011779 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/11/2024 Catalog NumberL34994
Chargennummer2747504 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/09/2023 Catalog NumberL34994
Chargennummer2626459 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/05/2023 Catalog NumberL34994
Chargennummer2599177 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2023 Catalog NumberL34994
Chargennummer2585983 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/02/2023 Catalog NumberL34994
Name des Produkts
Invitrogen™ LIVE/DEAD™ Fixable Near IR (780) Viability Kit, for 633 nm excitation > 400