Beschreibung
- Mikromagnetische (Flea) Rührstäbe sind für das Rühren kleiner Volumen in Gefäßen wie Fläschchen, Röhrchen und Gradientenherstellern konzipiert
- Besonders nützlich für die Umweltanalytik und biowissenschaftliche Anwendungen, bei denen kleinere Proben vorbereitet und bewertet werden müssen Gekapselter Alnico-Magnet gemäß Vorschriften der FDA, reibungsarme Beschichtung aus Teflon™ USP Klasse VI, langlebig und inert
- Hergestellt in einer registrierten ISO 9001:2008-Einrichtung mit SGS-Zertifizierung Autoklaviersicher
Certifications
Fisherbrand™
Spezifikation
Weiß | |
Rühren kleiner Volumen | |
0,08in. | |
2mm | |
Kugel |
0,08in. | |
Fläschchen, Röhrchen, Gradientenmarkierungen | |
2mm | |
Teflon™ Alnico-Magnet mit PTFE-Beschichtung |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
Tage
10Stunden
18Minuten
32Sekunden
4
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Mikro (Floh)-Magnetrührstäbe > Durchmesser: 2mm, Länge: 2mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur